Merck
Z742536
Optional CO2 gas regulator for MyTemp Mini CO2 digital incubator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104403
NACRES:
NB.76
Verpackung
pkg of 1
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific H2300-REG
Allgemeine Beschreibung
Optional CO2 Gas Regulator (connects to CO2 tanks with CGA320 fittings only).
Rechtliche Hinweise
MyTemp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)