Z741001
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × L
15 mm × 125 mm
Kapazität
10 mL
Röhrchendurchm.
15 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741001-200EA | 4061833635155 |