Merck
SLW4506/45E
Pyrex® Screwcaps for Media-lab bottle
green, thread 45 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4506/45E
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
green
polypropylene
Hersteller/Markenname
4506/45E
SciLabware
Gewinde
45 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with SLW1516, SLW1517, SLW1518, SLW1519, SLW1520, SLW1523 and SLW1524 series bottles
  • Polypropylene plug seal cap ideal for media preparation work
  • Autoclavable up to 140 deg. C
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW4506/45E-10EA4061832442471