Merck
Z740663
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 5000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper10
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 1 ea
Messbereich Volumen
1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
Kapazität
5000 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)