Z740658
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 1000 mL, stopper joint: 9, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
flat bottom
Verbindung
joint: stopper9
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Messbereich Volumen
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Sonstige Hinweise
Browse all Erlenmeyer flasks
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)