Z740636
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 270 mL, dish diam. × H 95 mm × 55 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
pack of 6 ea
Kapazität
270 mL
Schalendurchm. × H
95 mm × 55 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
H6750-250MG | |
H6750-100MG | |
H6750-1G | 4061833801765 |
H6750-50MG | |
Z740636-6EA | 4061833641408 |