Z671851
IKA® C-Mag magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Synonym(e):
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
230 V AC, Schuko plug
Materialien
ceramic plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 3582400
IKA C-MAG MS7
Parameter
100-1500 rpm speed
Plattformgröße
200 mm × 200 mm
Rührervolumen
10 L
Gewicht
11 lb
Allgemeine Beschreibung
- Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
- Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
- Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
- Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
- Protection class IP 21
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671851-1EA | 4061833575673 |