Merck
Z610569
Hirschmann® measuring cylinders, Class A
volume 2000 mL, accuracy: 10 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
hexagonal glass base
Leistungsmerkmale
subdivision 20 mL
Hersteller/Markenname
Hirschmann 223 01 94
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
2000 mL, accuracy: 10 mL
Höhe
570 mm
Farbe
blue graduations
Allgemeine Beschreibung
Messzylinder aus Duran®-Glas, Klasse A, konformitätsbescheinigt. Mit Ausgiesser und sechseckigem Standfuß. Lieferung mit Chargenzertifikat, für den Einsatz in Labors unter ISO 9000ff. Kalibriert auf Inhalt, nach DIN 12 680 T2. Individuelle Eichzertifikate auf Anfrage gegen Aufpreis lieferbar! .
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z610569-1EA