Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
graduations 0.2 mL
Messbereich Volumen
10 mL
Höhe
140 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z647268-2EA | 4061833446225 |