Z609889
Bohlender™ PTFE-Schläuche
I.D. × O.D. 18.0 mm × 20.0 mm, L 10 m
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 m
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
ID × AD
18.0 mm × 20.0 mm
Länge
10 m
Wandabmessungen
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z609889-1PAK |