Z567523
Ace photochemical reaction assembly
capacity 1000 mL, AC/DC input 230 V AC
Synonym(e):
Ace Reaction Kit, Photochemical Assembly, Photochemical Reaction Assembly
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CE compliant: no
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7861-450
Verfügbarkeit
not available in EU
Kapazität
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
240V products come complete with both the Euro and UK plugs.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)