Merck
Z567426
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 5 mm, L 178 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 703-PQ-7
Länge
178 mm
AD
5 mm
Sturz/Wölbung
51 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke × Konzentrizität × Sturz/Wölbung
0.38 mm × 51 μm × 51 μm
Allgemeine Beschreibung
Das verwendete Quarzglas (Clear Fused-Quartz, CFQ) bietet eine hohe Dielektrizitätskonstante/Permittivität und sehr geringe Mengen paramagnetischer Verunreinigungen. Die Röhrchen sind geeignet für Routine-EPR-Messung, abgesehen von UV-Bestrahlung und Proben mit geringer Sensitivität.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z567426-1EA4061832804095