Z567329
Wilmad® EPR-Röhrchen aus Quarzglas (CFQ)
O.D. 2 mm, L 100 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
quartz tube
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad 712-SQ-100M
Länge
100 mm
AD
2 mm
Röhrchendurchm.
2 mm
Wandstärke
0.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z567329-5EA | 4061832803937 |