Z566365
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency >400 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1235-8
Parameter
>400 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
6 μm
Konzentrizität
13 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm , N51A glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566365-5EA | 4061832803791 |