Z562718
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 300 MHz, L 7 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1226-7
Parameter
300 MHz frequency
Länge
7 in.
Sturz/Wölbung
13 μm
Konzentrizität
51 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm , N51A glass
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)