Z566322
PTFE-Rührwelle
shaft diam. 12 mm, L 650 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Cowie 005.0565.12.1
Länge
650 mm
Wellendurchm.
12 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE-ummantelter Schaft mit Stahlkern. Empfohlen zur Verwendung mit den Hülsen von Seite E428ff. Auch für Anwendungen, die ohne Rührhülsen auskommen. Max. Arbeitstemperatur 280°C, unzerbrechlich.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)