Merck
Z530891
Sigma-Aldrich
Flexible PTFE adapter
top female joint: ST/NS 24/40, bottom male joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
female joint: ST/NS top24/40
male joint: ST/NS bottom24/40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für den Transfer von Pulvern und Flüssigkeiten. Komprimiert ca.190mm oder expandiert bis 250mm. Der weiße PTFE-Schlauch ist flexibel genug, um als Verbindungsadapter verwendet zu werden.
Sonstige Hinweise
Picture is an example of male and female joint style.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)