Z547840
Aldrich® Büchner-Trichter mit Schliff
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Kapazität
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547840-1EA | 4061832112909 |