Z517488
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 29/32
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Mantel L
400 mm
Allgemeine Beschreibung
Modifiziert mit höherer innerer Oberfläche für verbesserte Kühlung. Empfohlener Einbauwinkel: 75°.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)