Z517437
Aldrich® super condenser
Overall H 510 mm, joint: ST/NS 29/32
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
AD
42 mm
Gesamt H
510 mm
Oberflächenbereich
820 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Superkühler mit allen Eigenschaften von Kühlfalle, Spiralkühler und Liebigkühler in einem einzigen Kühler, mit einem gewundenen Spiralpfad und einer sehr großen wassergekühlten Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517437-1EA | 4061832132587 |