Merck
Z516228
Sigma-Aldrich
Aldrich® Destillationsaufsatz nach Claisen mit Vigreux-Einstichen
Joints: ST/NS 29/32 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (3)
Höhe
380 mm
Eintauchtiefe
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)