Merck
Z422908
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 600 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.24
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
600 mL
Scheibendurchm.
90 mm
Filterdurchm.
90 mm
Fitting
GL 45 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Besonders zum Trocknen unter Inertgas bzw. für die Druckfiltration. Große Öffnung oben mit Schraubverschluss Mit mittelgrober Fritte G2 und starken Wänden. Lieferung komplett mit Fritte und Schraubdeckel.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z422908-1EA4061832132310