SYNF363019M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
30 mL, joint: ST/NS 19/22, frit O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F363019M, glass filter funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F363019M
Kapazität
30 mL
30 mL
Fritte AD
30 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)