Z415863
EZSafe® Flash-Chromatographiesäule mit Reservoir
capacity 2,000 mL, Standard column
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NC.05
Empfohlene Produkte
Qualität
for chromatography
Methode(n)
LPLC: suitable
Bohrungsgröße
2 mm
Kapazität
2,000 mL
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Niederdruck (max. 7 psig)-Säulen, mittlere Wandstärke, mit Reservoir. Fettfreier PTFE-Einsatz mit GL-45-Schraubgewinde befestigt das Flusskontrollventil an der Säule. Präzisionsventil, komplett aus PTFE, mit Tropfspitze.
Rechtliche Hinweise
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z415863-1EA | 4061832998749 |