Z320099
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Synonym(e):
QC28/13
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Hersteller/Markenname
Quickfit
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Fitting
28 thread
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)