Z309125
Quickfit® Extraktoreinheiten nach Soxhlet
volume 200 mL
Synonym(e):
200RASX
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS condenser50/42
joint ST/NS flask24/29
Beschreibung
for use with 41mm × 123mm thimble
Hersteller/Markenname
Quickfit 200RASX
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Messbereich Volumen
200 mL
Kolbenvolumen
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Bestehend aus Extraktor vom Syphon-Typ; Allihn-Kühler und Kolben. Die empfohlenen Extraktionshülsen-Größe entnehmen Sie den untenstehenden Tabellen. Die Kühler haben eine Effektivlänge von 250 mm mit einer ungefähren Oberfläche von 130 cm².
ACHTUNG: Enthält keinen optionalen Druckausgleichs-Trichter wie er in der Abb. zu sehen ist.
ACHTUNG: Enthält keinen optionalen Druckausgleichs-Trichter wie er in der Abb. zu sehen ist.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Each assembly comprises the basic components for solid-liquid extraction: flask, Soxhlet extractor and condenser• Choice of 4 assemblies with extractor capacities from 100ml to 2000ml
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)