Merck
Z304751
Quickfit® Luft-/Dampfeinleitungsrohr
diam. 6.5 mm
Synonym(e):
MF5
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Quickfit® MF 5
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Durchmesser
6.5 mm
Allgemeine Beschreibung
6.5 mm-Rohr mit gezogener Spitze für Adapter mit Schraubkappe, Größe 13. Einleitungsrohr und Adapter separat bestellen (siehe Z30,232-5)
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)