Merck
Z285889
Sigma-Aldrich
E-Z Press
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
L × T × H
7 1/2 in. × 6 in. × 15 1/2 in.
Plattendurchm.
4 in.
Gewicht
49.9 lb
Allgemeine Beschreibung
  • Integriertes Sicherheitschild
  • Ergonomisches Design
  • Geringes Gewicht
12-Tonnen Laborpresse entworfen zur Bearbeitung von Aldrich macro-micro und ähnlichen KBr pellets. Die eingebaute Druckanzeige und das Druckregelventil erlauben exakte Kontrolle des angewendeten Drucks. Enthält abnehmbaren Hebel und Basis.
Rechtliche Hinweise
E-Z Press is a trademark of International Crystal Laboratories Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)