Merck
Z123307
Sigma-Aldrich
Papiereinsatz
rectangular hole, size 1.5 mm × 9 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
rectangular hole
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Größe
1.5 mm × 9 mm
Allgemeine Beschreibung
Zur Herstellung kleinerer KBr Pellets. Passend zum Presswerkzeug Z506699. Passend auch zum Magnethalter Z112489 und zu den Archivkarten Econo-Card Z123544
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)