Z285528
Glas-Col® micro mantles
for flask size, 5 mL
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
CSA approved
for flask size 5 mL
Hersteller/Markenname
Glas-Col 100A MIC5
Verfügbarkeit
not available in EU
not available in EU
Ausgabe
12 watts
Allgemeine Beschreibung
Ideal for providing precise heat control for microscale flasks. Mantles are rated less than 115V and must be used with a variable transformer.
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)