Merck
Z281980
Coors Aluminiumoxidmörser
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materialien
alumina
Hersteller/Markenname
Coorstek 60335
AD × H
35 mm × 18 mm
Kapazität
1.5 mL
Allgemeine Beschreibung
99.5% Aluminiumoxid. Extrem harte und nichtabsorbierende Oberfläche. Bestellen Sie Mörser und Pistille getrennt.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)