Z266000
Latch-Lid™-Entwicklungskammer
For use with 20 cm × 20 cm plates
Synonym(e):
Sealable TLC Developing Chamber
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Protokolle
Separation of Caffiene