Merck
Z263494
Sigma-Aldrich
Adapter for Kilo-Lab® and Pure-Pac® cylinders
endfitting size 3/8 in., hose barb size 1/4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Materialien
stainless steel
Beschreibung
with double ferrules and nuts
Größe des Endfittings
3/8 in.
Schlaucholivengröße
1/4 in.
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)