Z263427
Wheaton geradwandige Flaschen mit Deckel, transparent
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, PTFE flat liner
Synonym(e):
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
Kappengröße
53-400
Verbindung
Joints threaded neck (53-400)
Leistungsmerkmale
graduations: no
with cap
Verpackung
pkg of 24 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216908
Kapazität
2 oz (60 mL)
Durchm. × H
55 mm × 48 mm