Merck
Z261793
Sigma-Aldrich
Manuelles Gasregelventil
Monel®, CGA Inlet size 330, barb for 1/4in. i,d. hose
About This Item
UNSPSC-Code:
41112404
NACRES:
NB.51
Materialien
Monel®
Messbereich Eingangsdruck
≤3,000 psig
CGA-Einlassgröße
330
Allgemeine Beschreibung
Zum Anschluß direkt an die Gasflasche, aus Edelstahl oder Monellmetall. Wird immer dann eingesetzt, wenn das Gas nicht durch einen Druckminderer geleitet werden kann! Ventilstift aus PTFE. Max. Eingangsdruck 200 bar.
Warnhinweis
Diese Ventile regeln nicht den Druck, sondern den Durchfluß!
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.