Merck
Z261629
Luer-to-Tubing Connector
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/16 in. to 3/32 in. I.D. tubing, 316 stainless steel
Synonym(e):
environmental, veterinary
About This Item
UNSPSC-Code:
40183110
NACRES:
NB.03
Materialien
316 stainless steel
Hersteller/Markenname
Popper 6461
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Edelstahladapter zum sicheren und dichten Verbinden mit anderen Einwegspritzen. Aus V4A Stahll, Leicht zu reinigen korrosionsbeständig. Verchromtes Messing als die preislich günstigere Variante.
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261629-1EA4061832531007