Merck
Z261335
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 20, L 4 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Hersteller/Markenname
Popper 9876
Länge
4 in.
Manometer
20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261335-1EA4061832530833