Wichtige Dokumente
Z261378
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, stumpfe 90°-Pipettierspitze
gauge 16, L 4 in.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122002
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Popper 9872
Länge
4 in.
Manometer
16
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261378-1EA | 4061826668306 |