Z243647
Thermowell heating mantle
for flask size, 25 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
110-120 V, US 3-pin plug
Leistungsmerkmale
CSA approved 110V to 120V models
fits flask 25 mL
for flask size 25 mL
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-550 °C temp. range
Gewicht
1.4 lb
Leistungsaufnahme
70 W
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)