Merck
Z233056
Duran® Erlenmeyer-Weithalskolben
capacity 500 mL
Synonym(e):
conical flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
Joints neck (50)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
DURAN® 212264402
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Höhe
177 mm
Kapazität
500 mL
Kolben AD
105 mm
Hals AD
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Graduiert. Entspricht DIN 12380
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)