Z231576
Duran® Uhrengläser
O.D. 40 mm
Synonym(e):
213212408
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121801
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
DURAN®
AD
40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit abgeschmolzenen Kanten, hergestellt aus Borosilikatglas Typ 3.3. Für max. chemische Resistenz und Temperaturfestigkeit.
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)