Z193194
Minilineal, metrisch
stainless steel, thickness × W × L 1 mm × 1 cm × 100 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111700
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Dicke × B × L
1 mm × 1 cm × 100 mm
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl. 1mm dick x 1cm breit x 100mm lang.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z193194-1EA | 4061833299173 |