Z224987
Aldrich® super condenser
Overall H 370 mm, joint: ST/NS 24/40
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD
42 mm
Gesamt H
370 mm
Oberflächenbereich
510 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Superkühler mit allen Eigenschaften von Kühlfalle, Spiralkühler und Liebigkühler in einem einzigen Kühler, mit einem gewundenen Spiralpfad und einer sehr großen wassergekühlten Oberfläche.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)