Z222984
Edelstahl-Trockenmittelschrank
size small
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Größe
small
B × L × H
31.8 cm × 31.1 cm × 31.1 cm
Kammer B × L × H
29.2 cm × 25.4 cm × 30.5 cm
Allgemeine Beschreibung
Aus Edelstahl mit Glastür und -wänden und zwei Edelstahl-Einschüben. Einteilige Neopren-Dichtung und Scharnier über die ganze Türhöhe ergeben eine luft- und feuchtigkeitsdicht Abdichtung. Manuelles Druck/Vakuum-Ablaßventil und Edelstahl-Trockenmitteltablett.
Poliert, stapelbar; Außenmaße: 31.1 x 31.8 x 31.1cm (HxBxT); Doppeltes Balkenschloß; Seitenteile und Tür aus 2cm dickem Glas.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z222984-1EA | 4061832331805 |