Z167959
Scienceware® stackable desiccator cabinet
five cabinets may be stacked
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H42053-0001
H × B × T
10 in. × 10 in. × 10 in.
Türöffnung B × H
9 in. × 8 in.
Allgemeine Beschreibung
Rauchfarbenes PS; Türen luftdicht; geöffnete Tür im Boden einschiebbar. Einschl. kleinem Tablett für Kieselgel und zwei gelochten Einschüben. Max. Stapelhöhe: 5 Schränke.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z167959-1EA | 4061832257013 |