Z222615
ZapCap® Flaschenaufsatzfilter
ZapCap-CR, PTFE membrane, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
10443425, ZapCap® bottle-top filters, bottle-top filteration system, bottle-top filters
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE membrane
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Maine Mfg 10443425
Filterkapazität
500 mL
Porengröße
0.45 μm
Eignung
suitable for (filtration of HPLC solutions)
Allgemeine Beschreibung
ZapCap®
Für die Filtration von Medienvolumina, Zellkulturmedien und HPLC-Lösungen.
Eigenschaften und Vorteile:
- 500 ml Kompletteinheiten mit Schlauchtülle; zum Anbringen an Flaschen (Flaschenaufsatz)
- Anschlussdichtungen an allen Standardflaschen von 33 bis 45 mm
- Membrandurchmesser von 76 mm, Filterfläche von 39,2 cm2
- ZapCap-S mit integriertem Borsilikat-Vorfilter für hohe Flussraten
- ZapCap-S Plus mit integriertem Borsilikat-Vorfilter für sehr hohe Flussraten
- ZapCap-CR, der chemikalienbeständige Flaschenaufsatzfilter
- Für Temperaturen von bis zu 50 ºC geeignet
ZapCap-CR
Filtration von HPLC-Lösungen:
1. Polyamid-Membranfilter (NYL) zum Herausfiltern von bis zu 0,2 μm kleinen Partikeln aus HPLC/FPLC-Lösungen bei einer Säulenpackung von 10 μm
2. PTFE-Membranfilter zum Herausfiltern von bis zu 0,45 μm kleinen Partikeln aus organischen Lösungen, starken Säuren oder Aldehyden
ZapCap-S
Filtration von Zellkulturmedien:
1. Zelluloseacetat-Membranfilter (ZA) mit äußerst geringer Proteinbindung für Zellkulturmedien und sonstige wässrige Lösungen
2. Sterilfiltration von nicht autoklavierbaren Lösungen
ZapCap-S Plus
Sterilfiltration und Klärung von schwer filtrierbaren wässrigen Lösungen.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)