Merck
FHLP04700
Millipore
Fluoropore-Membranfilter
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 0,45 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Fluoropore®
Millipore
Parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
109 μm , (typical)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤0.5%
Matrix
Fluoropore®
Porengröße
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Blasenpunkt
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
  • Fluorpore® ist eine Polytetrafluorethylen(PTFE)-Membran, die für eine leichtere Handhabung an einen Träger aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) gebunden ist.
  • Die hydrophobe Membran weist eine breite chemische Kompatibilität, hohe Durchflussraten und Konsistenz auf.
  • Ideal für die Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln; Luftüberwachung; Filtrierung oder Entlüftung von Gasen; UV-Spektroskopie.
Anwendung
  • Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln
  • Filtern oder Entlüften von Gasen
  • UV-Spektroskopie
  • Partikelüberwachung
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Rechtliche Hinweise
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany