Merck
Z219428
Hirsch filter funnel
porosity 25-50 μm (C)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Ace Glass 972703
Scheibendurchm.
10 mm
Filterdurchm.
10 mm
Porengröße
25-50 μm porosity (C)
Kapazität
7 mL capacity
Allgemeine Beschreibung
Für alle Mikroscale-Kolben und -Fläschchen mit 14/10 schliff. Normalstiel Trichter mit 10mm-Fritte mit einem Volumen über der Fritte von ca. 7ml.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z219428-1EA4061832348995