Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Cowie
Länge
400 mm
Flügeldurchm.
80 mm
Wellendurchm.
6 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215201-1EA | 4061833430101 |