Merck
Z404497
IKA® Rührelemente
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
Synonym(e):
stirring blade, stirring propeller
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
IKA 2343600
Wellenabmessungen
8 mm × 350 mm
Rührerdurchm.
75 mm
Allgemeine Beschreibung
Rührwerkzeuge aus V2AQ-Edelstahl, mit Edelstahlschaft. Rührer mit PTFE-Elementen mit PTFE-beschichtetem Stahlschaft. Rührer für alle IKA Rührmotoren geeignet, mit folgenden Ausnahmen: 1. Alle mit "*" markierten Rührer nicht geeignet für Modell RW 16 basic. 2. Alle mit "**" markierten Rührer nur für Modelle RW 20.n und RW 20 DZM.n.
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 75 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Rechtliche Hinweise
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z404497-1EA4061826660706